Merck
410853
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-3-(trifluoromethyl)styrene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
217.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F