Merck
410314
Sigma-Aldrich
1,1,6,6-Tetramethoxyhexane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22O4
CAS番号:
分子量:
206.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
COC(CCCCC(OC)OC)OC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)