Merck
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NOS
CAS番号:
分子量:
131.20
Beilstein:
109195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (CHN)
mp
122-124 °C
SMILES記法
CC1(C)COC(=S)N1
その他情報
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)