Merck
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H26FeN10
CAS番号:
分子量:
726.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 95%
λmax
655 nm
SMILES記法
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)