Merck
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
密度
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)OC=C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)