Merck
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O3S
CAS番号:
分子量:
230.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
InChI Key
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
詳細
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
409561-BULK:
409561-250MG:
409561-1G:
409561-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)