Merck
408816
Sigma-Aldrich
Tin(II) 2,3-naphthalocyanine
Dye content 85 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H24N8Sn
CAS番号:
分子量:
831.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 85%
λmax
829 nm
SMILES記法
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Sn/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChI Key
SCYVSSHNBKWAKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)