Merck
40875
Sigma-Aldrich
(-)-2,3-O-ベンジリデン-1,1,4,4-テトラフェニル-L-トレイトール ポリマー担持型
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
別名:
(4R,5R)-2,α,α,α',α'-ペンタフェニル-ジオキソラン-4,5-ジメタノール ポリマー担持型, (R,R)-Taddol(フェニル) ポリマー担持型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
標識化の程度
~0.4 mmol/g loading
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
The supported chiral titanate complex is employed as asymmetric catalyst in a batch reactor for enantioselective additions of alkyl groups to aldehydes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
40875-250MG-F:
40875-VAR-F:
40875-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P.J. Comina et al.
Organic Process Research & Development, 2, 18-18 (1998)