Merck
408603
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
98%
別名:
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
CAS番号:
分子量:
295.29
Beilstein:
2567599
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI Key
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)