Merck
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyl-3,3′-iminobis(propylamine) disodium salt
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H33N3Na2O6S3
CAS番号:
分子量:
637.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
mp
268 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)