Merck
407054
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
80% in H2O
別名:
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
129.16
Beilstein:
1755038
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
濃度
80% in H2O
屈折率
n20/D 1.447
密度
1.067 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChI Key
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged in glass bottles
以下による置換