Merck
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
CAS番号:
分子量:
418.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
99%
mp
118-123 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2