Merck
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-ヘプタンジオール
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16O2
CAS番号:
分子量:
132.20
Beilstein:
6954914
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
solid
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
SMILES記法
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChI Key
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)