Merck
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)butyraldehyde
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
CAS番号:
分子量:
332.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-175 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
InChI Key
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
405728-1G:
405728-VAR:
405728-5G:
405728-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)