Merck
405566
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
別名:
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCF2Cl
CAS番号:
分子量:
190.57
Beilstein:
2251448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
密度
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)