Merck
405558
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl acrylate
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2
CAS番号:
分子量:
125.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
含みます
400-800 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
SMILES記法
C=CC(=O)OCCC#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Steven Martens et al.
Nature communications, 9(1), 4451-4451 (2018-10-28)
Sequence-defined macromolecules consist of a defined chain length (single mass), end-groups, composition and topology and prove promising in application fields such as anti-counterfeiting, biological mimicking and data storage. Here we show the potential use of multifunctional sequence-defined macromolecules as a