Merck
404977
Sigma-Aldrich
フェノキシアセトアミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CONH2
CAS番号:
分子量:
151.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)COc1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)