Merck
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutyltin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
379.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)