Merck
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16N8Sn
CAS番号:
分子量:
631.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 97%
λmax
695 nm
SMILES記法
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)