Merck
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
267.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
mp
60-65 °C (lit.)
その他情報
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)