Merck
403741
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2HBrN4O2
CAS番号:
分子量:
192.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1n[nH]c(Br)n1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)