Merck
403695
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) titanate
−325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2Nd2O3 · 5TiO2
分子量:
1072.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
粒径
−325 mesh
SMILES記法
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
InChI Key
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3