Merck
400998
Sigma-Aldrich
臭化セリウム(III)
99%
別名:
セロ亜酸 ブロミド, 三臭化セリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CeBr3
CAS番号:
分子量:
379.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
99%
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)