Merck
400769
Sigma-Aldrich
臭化モリブデン(III)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MoBr3
CAS番号:
分子量:
335.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
Br[Mo](Br)Br
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)