Merck
400718
Sigma-Aldrich
Mercury(II) selenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HgSe
CAS番号:
分子量:
279.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
密度
8.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]=[Hg]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)