Merck
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
Na2ZrO3
CAS番号:
分子量:
185.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
粒径
−200 mesh
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a