Merck
399493
Sigma-Aldrich
ケイ化ニオブ
−325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NbSi2
CAS番号:
分子量:
149.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
powder
粒径
−325 mesh
SMILES記法
[Nb++].[Si-]#[Si-]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)