Merck
398861
Sigma-Aldrich
Lead(II) tungstate
99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbWO4
CAS番号:
分子量:
455.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9%
SMILES記法
[PbH2++].[O-][W]([O-])(=O)=O