Merck
396184
Sigma-Aldrich
Magnesium titanate
−325 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgTiO3
CAS番号:
分子量:
120.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
粒径
−325 mesh
SMILES記法
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)