Merck
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H14(=NOH)
CAS番号:
分子量:
141.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
bp
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O\N=C1/CCCCCCC1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)