Merck
393762
Sigma-Aldrich
(4S-trans)-2,2-ジメチル-α,α,α′,α′-テトラ(2-ナフチル)-1,3-ジオキソラン-4,5-ジメタノール
98%
別名:
(+)-2,3-O-イソプロピリデン-1,1,4,4-テトラ(2-ナフチル)-D-トレイトール, (+)-DINOL, (4S,5S)-2,2-ジメチル-α,α,α′,α′-テトラ(2-ナフチル)ジオキソラン-4,5-ジメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H38O4
CAS番号:
分子量:
666.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +116°, c = 1 in ethyl acetate
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
214-216 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]([C@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m0/s1
InChI Key
QWADMRIAKWGVBF-CXNSMIOJSA-N
アプリケーション
Reagent for the highly enantioselective addition of primary alkyl Grignards to ketones. Chiral auxiliary used for the asymmetric addition of nucleophiles to carbonyls.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
393762-1G:
393762-VAR:
393762-250MG:
393762-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B. Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 100-100 (1991)
D. Seebach et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 991-991 (1991)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 31, 84-84 (1992)
資料
TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.