Merck
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)