Merck
392553
Sigma-Aldrich
フマルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH=CHCONH2
CAS番号:
分子量:
114.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(=O)\C=C\C(N)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)