Merck
390321
Sigma-Aldrich
トリフルオロアセトアルデヒドジメチルアセタール
99%
別名:
1,1,1-トリフルオロ-2,2-ジメトキシエタン, 2,2-ジメトキシ-1,1,1-トリフルオロエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
144.09
Beilstein:
2070944
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.320 (lit.)
bp
78-79 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)C(F)(F)F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)