Merck
390038
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-3,5-dihydroxy-trans-6-heptenoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31FN2O4
CAS番号:
分子量:
466.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)