Merck
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NS · HCl
CAS番号:
分子量:
141.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
InChI Key
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)