Merck
389285
Sigma-Aldrich
2,2′-ジチオ二安息香酸
technical grade, 85%
別名:
2-カルボキシフェニルジスルフィド, ジチオサリチル酸, ビス(2-カルボキシフェニル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S2(C6H4CO2H)2
CAS番号:
分子量:
306.36
Beilstein:
2221810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
85%
mp
287-290 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
389285-500G:
389285-BULK:
389285-25KG:
389285-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)