Merck
388580
Sigma-Aldrich
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO3
CAS番号:
分子量:
179.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)