Merck
387576
Sigma-Aldrich
デカノイルクロリド
technical grade, 90%
別名:
カプリン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COCl
CAS番号:
分子量:
190.71
Beilstein:
507055
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical grade
蒸気密度
6.57 (vs air)
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChI Key
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)