Merck
386251
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-{[3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl}naphtho[1,2-d]thiazolium hydroxide inner salt, triethylammonium salt
Dye content 85 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H39N3O6S4
CAS番号:
分子量:
677.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 85%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
441 nm
SMILES記法
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)