Merck
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-[3-(5-cyano-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzimidazolium hydroxide inner salt
Dye content ~90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H32N6O3S
CAS番号:
分子量:
544.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, ~90%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
513 nm
SMILES記法
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)