Merck
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O2S2
CAS番号:
分子量:
270.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
97%
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES記法
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)