Merck
385654
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylpiperidino)pyridine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)