Merck
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8O3
CAS番号:
分子量:
248.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
258-259 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)