Merck
383457
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-formylchromone
97%
別名:
6-Chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5ClO3
CAS番号:
分子量:
208.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
166-168 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)