Merck
381578
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-スルファニリル尿素
98%
別名:
カルブタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
271.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)