Merck
381470
Sigma-Aldrich
ペンタエリトリトールテトラキス(2-メルカプトアセタート)
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HSCH2CO2CH2)4C
CAS番号:
分子量:
432.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
250 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCC(=O)OCC(COC(=O)CS)(COC(=O)CS)COC(=O)CS
InChI
1S/C13H20O8S4/c14-9(1-22)18-5-13(6-19-10(15)2-23,7-20-11(16)3-24)8-21-12(17)4-25/h22-25H,1-8H2
InChI Key
RUDUCNPHDIMQCY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
381470-BULK:
381470-500ML:
381470-100ML:
381470-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Zhong et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(32), 28968-28977 (2019-07-25)
A slightly cross-linked lithium borate containing single ion-conducting polymer (LBSIP) as a bifunctional binder for lithium sulfur batteries is designed and fabricated via a one-step thiol-ene click reaction. The LBSIP binder exhibits a maximum peeling strength of over 600 mN