Merck
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10B2F8N2
CAS番号:
分子量:
331.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES記法
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)