Merck
380512
Sigma-Aldrich
2,4,8-Trichlorodibenzofuran
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H5Cl3O
CAS番号:
分子量:
271.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
SMILES記法
Clc1ccc2oc3c(Cl)cc(Cl)cc3c2c1