Merck
380172
Sigma-Aldrich
2-(ブロモメチル)-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
199.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(CO)(CO)CBr
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)